Stampa…
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12577-1G OR12577-250MG OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12577-1G APOSOR12577-250MG APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684103
CAS Number: 85553-53-3