5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12571-1G
OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA
104
EUR
APOSOR12571-1G
APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Formula:
C₉H₆ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258870 CAS Number: 1008-94-2 |