Stampa…
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, tert-Butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
OR1256-1G OR1256-5G OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA 14.7 EUR
APOSOR1256-1G APOSOR1256-5G APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di ebollizione: 95…110 °C/0,5mmHg
Densità: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276987
CAS Number: 112275-50-0