Stampa…
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Pyridin-2-yl)pyrrolidine
OR12553-1G OR12553-5G
APOSOR12553-1GEA 248 EUR
APOSOR12553-1G APOSOR12553-5G
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
Peso molecolare: 148.20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862539
CAS Number: 150281-45-1