Stampa…
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1255-1G OR1255-100MG
APOSOR1255-1GEA 111 EUR
APOSOR1255-1G APOSOR1255-100MG
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₂S₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00828611
CAS Number: 215434-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III