Stampa…
3-Phenylpyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12549-1G OR12549-250MG OR12549-100MG
APOSOR12549-1GEA 50.9 EUR
APOSOR12549-1G APOSOR12549-250MG APOSOR12549-100MG
3-Phenylpyrrolidine
3-Phenylpyrrolidine
Formula: C10H13N
Punto di ebollizione: 92…94 °C/2mmHg
Densità: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01838169
CAS Number: 936-44-7