Stampa…
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12527-1G OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12527-1G APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684097
CAS Number: 176690-44-1