Stampa…
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (±)-Nornicotine, DL-Nornicotine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
Peso molecolare: 148,21 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C/2mmHg
Densità: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016913
CAS Number: 5746-86-1