Stampa…
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid
OR1251-1G OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA 0 EUR
APOSOR1251-1G APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
Peso molecolare: 180.16 g/mol
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052170
CAS Number: 56671-28-4
UN: 3261
ADR: 8 III