Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12505-1G OR12505-250MG
APOSOR12505-1GEA 227 EUR
APOSOR12505-1G APOSOR12505-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631838
CAS Number: 38944-14-8
UN: 3259
ADR: 8,III