Stampa…
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 14.7 EUR
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
Peso molecolare: 146,59 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C/21mmHg
Densità: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047090
CAS Number: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7