Stampa…
2,5-Dibromopyrazine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 126 EUR
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 237,8800 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C
Densità: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061601
CAS Number: 23229-26-7