Stampa…
m-Cresidina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 74.1 EUR
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
m-Cresidina 98%
m-Cresidina
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di ebollizione: 248…249 °C
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007735
CAS Number: 102-50-1
EINECS: 203-036-7