Stampa…
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole
OR12485-10G OR12485-1G OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA 1210 EUR
APOSOR12485-10G APOSOR12485-1G APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Peso molecolare: 267,74 g/mol
Punto di fusione: 262…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817443
CAS Number: 952183-70-9