Stampa…
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12483-1G OR12483-5G
APOSOR12483-1GEA 121 EUR
APOSOR12483-1G APOSOR12483-5G
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈ClNO₂S
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464330
CAS Number: 6333-79-5