Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-3-pyrrolidinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR12470-1G OR12470-500MG
APOSOR12470-1GEA 270 EUR
APOSOR12470-1G APOSOR12470-500MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-3-pyrrolidinecarbonitrile
1-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 216,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817457
CAS Number: 930298-98-9