Stampa…
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12467-10G OR12467-1G OR12467-5G
APOSOR12467-10GEA 221 EUR
APOSOR12467-10G APOSOR12467-1G APOSOR12467-5G
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261936
CAS Number: 6812-16-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III