Ethyl-2-cyanobutanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-cyanobutanoate, Ethyl 2-cyanobutyrate
OR12466-10G
OR12466-25G
APOSOR12466-10GEA
0
EUR
APOSOR12466-10G
APOSOR12466-25G
Ethyl-2-cyanobutanoate 98%
Ethyl-2-cyanobutanoate
Formula:
C₇H₁₁NO₂ Peso molecolare: 141,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258598 CAS Number: 1619-58-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |