Stampa…
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-(2-Ethoxycarbonyl-acetyl)piperidine
OR12465-1G OR12465-5G
APOSOR12465-1GEA 69.8 EUR
APOSOR12465-1G APOSOR12465-5G
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₅H₂₅NO₅
Peso molecolare: 299,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115569
CAS Number: 479630-08-5