Stampa…
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR12462-10G OR12462-1G OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA 902 EUR
APOSOR12462-10G APOSOR12462-1G APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Formula: C₉H₇Cl₃N₂O₂
Peso molecolare: 281,53 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02580953
CAS Number: 184877-74-5