Stampa…
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1246-1G OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA 72.7 EUR
APOSOR1246-1G APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formula: C₅H₃ClN₂S
Peso molecolare: 158,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173802
CAS Number: 23576-81-0