Stampa…
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12457-1G OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-1GEA 46.6 EUR
APOSOR12457-1G APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, grado tecnico
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇ClN₂OS
Peso molecolare: 226,69 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09817458
CAS Number: 952182-46-6