Stampa…
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12450-250MG OR12450-2.5G OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA 56.8 EUR
APOSOR12450-250MG APOSOR12450-2.5G APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065931
CAS Number: 938-97-6