Stampa…
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12441-500MG OR12441-250MG
APOSOR12441-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR12441-500MG APOSOR12441-250MG
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Punto di fusione: 45…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01928812
CAS Number: 90924-12-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III