Stampa…
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 EUR
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Formula: C₁₀H₈BrNO
Punto di fusione: 82,5…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159724
CAS Number: 2039-50-1
UN: 3261
ADR: 8,III