Stampa…
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 16.1 EUR
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Punto di fusione: 210…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464222
CAS Number: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9