Stampa…
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR12418-1G OR12418-5G
APOSOR12418-1GEA 98.9 EUR
APOSOR12418-1G APOSOR12418-5G
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,18 g/mol
Punto di fusione: 293…295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06809665
CAS Number: 53484-17-6