Stampa…
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 176 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,1620 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263220
CAS Number: 67973-80-2