Stampa…
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrazole, 1-Methylpyrazole-5-methanol
OR12407-1G OR12407-250MG OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA 58.2 EUR
APOSOR12407-1G APOSOR12407-250MG APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08556301
CAS Number: 84547-61-5