Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12399-1G OR12399-25G OR12399-5G
APOSOR12399-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12399-1G APOSOR12399-25G APOSOR12399-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di ebollizione: 115 °C/15mmHg
Flash Pt: 66,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419801
CAS Number: 27258-33-9