Stampa…
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 56.8 EUR
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Formula: C₇H₈ClNO₃
Peso molecolare: 189,6000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043420
CAS Number: 14206-69-0