Stampa…
3-Phenoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 101 EUR
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzyl bromide
3-Phenoxybenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 112…118 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01761658
CAS Number: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
UN: 3265
ADR: 8,III