Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12350-25G OR12350-5G
APOSOR12350-25GEA 37.3 EUR
APOSOR12350-25G APOSOR12350-5G
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01830664
CAS Number: 17282-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III