Stampa…
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 48 EUR
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈O₂
Punto di fusione: 73…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136272
CAS Number: 5397-82-0