Stampa…
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 560 EUR
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula: C₈H₁₇N
Punto di ebollizione: 75…80 °C/20mmHg
Densità: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969087
CAS Number: 42195-97-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III