Stampa…
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12344-1G OR12344-250MG
APOSOR12344-1GEA 241 EUR
APOSOR12344-1G APOSOR12344-250MG
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₅H₄ClNO₂
Peso molecolare: 145,55 g/mol
Punto di ebollizione: 78…79 °C/14mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411599
CAS Number: 67305-24-2
UN: 3265
ADR: 8,II