Stampa…
Pyrazin-2-ylmethanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12341-1G OR12341-5G OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA 26.1 EUR
APOSOR12341-1G APOSOR12341-5G APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, grado tecnico
Pyrazin-2-ylmethanol
Formula: C5H6N2O
Punto di fusione: 32…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01693938
CAS Number: 6705-33-5