Stampa…
4-Hydroxychalcone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1234-25G OR1234-5G
APOSOR1234-25GEA 241 EUR
APOSOR1234-25G APOSOR1234-5G
4-Hydroxychalcone 97%
4-Hydroxychalcone
Formula: C₁₅H₁₂O₂
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016488
CAS Number: 20426-12-4