Stampa…
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, N-Boc-Nortropinone
OR12337-25G OR12337-100G OR12337-5G
APOSOR12337-25GEA 37.9 EUR
APOSOR12337-25G APOSOR12337-100G APOSOR12337-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₃
Peso molecolare: 225,29 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673779
CAS Number: 185099-67-6