Stampa…
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
OR12331-1G OR12331-5G OR12331-10G
APOSOR12331-1GEA 429 EUR
APOSOR12331-1G APOSOR12331-5G APOSOR12331-10G
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine 97%
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine
Formula: C₉H₁₀N₄
Peso molecolare: 174,21 g/mol
Punto di fusione: 158…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02853082
CAS Number: 252928-74-8