Stampa…
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12326-1G OR12326-250MG
APOSOR12326-1GEA 237 EUR
APOSOR12326-1G APOSOR12326-250MG
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine 97%
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine
Formula: C₈H₁₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01714129
CAS Number: 6105-75-5
UN: 2735
ADR: 8,II