Stampa…
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Piperidin-2-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 212 EUR
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 234,73 g/mol
Punto di fusione: 291…293 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865124
CAS Number: 690634-79-8