Stampa…
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)azepane
OR12324-1G OR12324-5G
APOSOR12324-1GEA 94.5 EUR
APOSOR12324-1G APOSOR12324-5G
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone
Formula: C₁₂H₂₂N₂O
Peso molecolare: 210,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06016189
CAS Number: 690632-28-1
UN: 1760
ADR: 8,III