Stampa…
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12323-1G OR12323-250MG
APOSOR12323-1GEA 42.3 EUR
APOSOR12323-1G APOSOR12323-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane
Formula: C₁₂H₂₂N₂O
Punto di fusione: 41…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03372514
CAS Number: 86542-89-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III