Stampa…
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12322-1G OR12322-250MG
APOSOR12322-1GEA 129 EUR
APOSOR12322-1G APOSOR12322-250MG
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 234,7231 g/mol
Punto di fusione: 279…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864747
CAS Number: 94467-73-9