Stampa…
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 20.5 EUR
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03372500
CAS Number: 63214-58-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III