Stampa…
2-(Aminomethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxybenzylamine
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 30.6 EUR
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,1525 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00870498
CAS Number: 932-30-9
EINECS: 213-249-7