Stampa…
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G OR12313-250MG OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA 207 EUR
APOSOR12313-1G APOSOR12313-250MG APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,21 g/mol
Punto di fusione: 261…263 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457746
CAS Number: 20028-40-4
UN: 3259
ADR: 8,III