Stampa…
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12300-1G OR12300-250MG OR12300-100MG OR12300-500MG OR12300-2.5G OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA 219 EUR
APOSOR12300-1G APOSOR12300-250MG APOSOR12300-100MG APOSOR12300-500MG APOSOR12300-2.5G APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₅ClOS
Peso molecolare: 160,615 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130092
CAS Number: 31555-59-6
UN: 3265
ADR: 8,II