Stampa…
4-Bromooxindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
OR1230-1G OR1230-500MG OR1230-5G
APOSOR1230-1GEA 40.8 EUR
APOSOR1230-1G APOSOR1230-500MG APOSOR1230-5G
4-Bromooxindole
4-Bromooxindole
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 202…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659911
CAS Number: 99365-48-7